2-Methylstyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Vinyltoluol
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 0,10 %
A12676.06 A12676.14
A12676.06EA 80.4 EUR
A12676.06 A12676.14
2-Methylstyrol ≥98% stabilisiert
2-Methylstyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 611-15-4 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5450 Melting Point: -69° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1901764 UN No.: 2618 MDL No.: MFCD00014936
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,916
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014936
CAS-Nummer: 611-15-4
EINECS: 210-256-7
UN: 2618
ADR: 3,III