4-Fluorstyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
001296-5G 001296-25G
FLUO001296-5GEA 79.1 EUR
FLUO001296-5G FLUO001296-25G
4-Fluorstyrol
4-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34,5 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000361
CAS-Nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0