4-Fluorstyrol 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
168340100 168340010
ACRO168340100EA 114 EUR
ACRO168340100 ACRO168340010
4-Fluorstyrol 97% stabilisiert
4-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –34,5 °C
Dichte: 1,024 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000361
CAS-Nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol