4-Fluorstyrol ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
Stabilisierung: 0.10 % Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
A14775.03 A14775.06 A14775.14 A14775.22
A14775.03EA 34.3 EUR
A14775.03 A14775.06 A14775.14 A14775.22
4-Fluorstyrol ≥97% stabilisiert
4-Fluorstyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97+% CAS No.: 405-99-2 Molecular Formula: C8H7F Formula Weight: 122.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.5150 Odour: Recognizable Melting Point: -36° Boiling Point: 145-148° Beilstein Reference: 1634203 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000361
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122.14 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 1.024
Flammpunkt: 26 °C (78 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000361
CAS-Nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3 III