4-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Vinyltoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M80806-100ML M80806-10ML M80806-500ML
SIALM80806-100MLEA 63.2 EUR
SIALM80806-100ML SIALM80806-10ML SIALM80806-500ML
4-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®
4-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008621
CAS-Nummer: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III