4-Methylstyrol 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Vinyltoluol
127700100
127701000
127705000
127700025
ACRO127700100EA
25.9
EUR
ACRO127700100
ACRO127701000
ACRO127705000
ACRO127700025
4-Methylstyrol 98% stabilisiert
4-Methylstyrol
Formel:
C₉H₁₀ Molecular Weight: 118.18 g/mol Siedepunkt: 170…175 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0.896 g/cm³ Flammpunkt: 45 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008621 CAS-Nummer: 622-97-9 EINECS: 210-762-8 UN: 2618 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % TBC |