4-Methylstyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Vinyltoluol
Stabilisierung: Stabilisiert mit 3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin 0,10 %
L01480.30 L01480.09 L01480.18
L01480.30EA 102 EUR
L01480.30 L01480.09 L01480.18
4-Methylstyrol ≥98% stabilisiert
4-Methylstyrol
Stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Purity: 98+% CAS No.: 622-97-9 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: -34° Boiling Point: 171-175° Beilstein Reference: 1209317 UN No.: 2618 MDL No.: MFCD00008621
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 171…175 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,896
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008621
CAS-Nummer: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III