Methylrot ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
36682.14EA 31.8 EUR
36682.14 36682.22
Methylrot ACS
Methylrot
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 269,3 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 14,6119