Methylrot Hydrochlorid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure Hydrochlorid
36668.14
36668.22
36668.14EA
32.6
EUR
36668.14
36668.22
Methylrot Hydrochlorid ACS
Methylrot Hydrochlorid
CAS No.: 63451-28-5
Molecular Formula: C15H15N3O2.HCl
Formula Weight: 305.77
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 175° dec.
MDL No.: MFCD00012614
Formel:
C₁₅H₁₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 305,76 g/mol Schmelzpunkt: 175 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012614 CAS-Nummer: 63451-28-5 EINECS: 264-190-9 |