Methylrot Natriumsalz, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 66 EUR
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
Methylrot Natriumsalz, rein Indikator
Methylrot Natriumsalz
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Schmelzpunkt: ? 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002426
CAS-Nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)