Methylrot Natriumsalz
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure Natriumsalz, Methylrot wasserlöslich, Natrium-2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06078.0025
1.06078.0100
1.06078.0025EA
277
EUR
1.06078.0025
1.06078.0100
Methylrot Natriumsalz
Methylrot Natriumsalz
Formel:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Molecular Weight: 291.28 g/mol Schmelzpunkt: > 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002426 CAS-Nummer: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 800 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 291.29 g/mol |
Bulk Density | 360 kg/m3 |
pH | 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C) |