Methylrot 1 g/l in Ethanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
03091.1700
03091.3000
KRAF03091.1700EA
35.8
EUR
KRAF03091.1700
KRAF03091.3000
Methylrot 1 g/l in Ethanol
Methylrot
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Molecular Weight: 269.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002425 CAS-Nummer: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,06199 |