2-Thiophencarbonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Thienylcyanid, Thiophen-2-carbonsäurenitril, Thiophen-2-carbonitril, 2-Cyanthiophen, 2-Thiophencarbonsäurenitril
298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 50.1 EUR
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Thiophencarbonitril 97%
2-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109,15 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005416
CAS-Nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %