2-Thiophencarbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Thienylcyanid, Thiophen-2-carbonsäurenitril, Thiophen-2-carbonitril, 2-Cyanthiophen, 2-Thiophencarbonsäurenitril
A11930.14 A11930.22 A11930.36
A11930.14EA 98.3 EUR
A11930.14 A11930.22 A11930.36
2-Thiophencarbonitril ≥98%
2-Thiophencarbonitril
Purity: 98% CAS No.: 1003-31-2 Molecular Formula: C5H3NS Formula Weight: 109.15 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5645 Odour: Unpleasant Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 107035 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00005416
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109.15 g/mol
Siedepunkt: 191…193 °C
Dichte: 1.171
Flammpunkt: 81 °C (178 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005416
CAS-Nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III