2-Thiophencarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Thienylcyanid, Thiophen-2-carbonsäurenitril, Thiophen-2-carbonitril, 2-Cyanthiophen, 2-Thiophencarbonsäurenitril
008056-25G 008056-100G
FLUO008056-25GEA 55.4 EUR
FLUO008056-25G FLUO008056-100G
2-Thiophencarbonitril
2-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109.15 g/mol
Siedepunkt: 190…192 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.18 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00005416
CAS-Nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III