2-Thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Thienylcyanid, Thiophen-2-carbonsäurenitril, Thiophen-2-carbonitril, 2-Cyanthiophen, 2-Thiophencarbonsäurenitril
154385-10G 154385-50G
SIAL154385-10GEA 71 EUR
SIAL154385-10G SIAL154385-50G
2-Thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
2-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109.15 g/mol
Siedepunkt: 190…192 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.18 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00005416
CAS-Nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III