2-Acetyl-4-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(4-Methyl-2-thienyl)-1-ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633046-25G 633046-5G
SIAL633046-25GEA 335 EUR
SIAL633046-25G SIAL633046-5G
2-Acetyl-4-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-4-methylthiophen
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C (14 mmHg)
MDL: MFCD00027395
CAS-Nummer: 13679-73-7
EINECS: 237-180-7