2-Thiophenboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Thienylboronsäure, Thiophen-2-boronsäure
011009-5G 011009-25G
FLUO011009-5GEA 30.8 EUR
FLUO011009-5G FLUO011009-25G
2-Thiophenboronsäure
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 146…147 °C
MDL: MFCD00151850
CAS-Nummer: 6165-68-0