2-Thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Thienylboronsäure, Thiophen-2-boronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
436836-1G 436836-5G
SIAL436836-1GEA 42.7 EUR
SIAL436836-1G SIAL436836-5G
2-Thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 146…147 °C
MDL: MFCD00151850
CAS-Nummer: 6165-68-0