Bromkresolgrün Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz, Bromkresolgrün wasserlöslich
402940050
402940100
402940500
ACRO402940050EA
49.5
EUR
ACRO402940050
ACRO402940100
ACRO402940500
Bromkresolgrün Natriumsalz ACS
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Molecular Weight: 720 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148898 CAS-Nummer: 67763-24-0 EINECS: 263-657-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown to green-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |