Bromkresolgrün Natriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz, Bromkresolgrün wasserlöslich
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 30.7 EUR
A17503.06 A17503.14 A17503.22
Bromkresolgrün Natriumsalz
Bromkresolgrün Natriumsalz
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Molecular Weight: 720 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4