Bromkresolgrün Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz, Bromkresolgrün wasserlöslich
17480-25G 17480-5G
SIAL17480-25GEA 227 EUR
SIAL17480-25G SIAL17480-5G
Bromkresolgrün Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Molecular Weight: 720 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4