Bromkresolgrün 0,04% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
03017.0000
03017.2000
KRAF03017.0000EA
0
EUR
KRAF03017.0000
KRAF03017.2000
Bromkresolgrün 0,04% in wässriger Lösung
Bromkresolgrün
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005874 CAS-Nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...