Bromphenolblau 0,1% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
03012.1000
03012.2000
03012.3000
KRAF03012.1000EA
39.2
EUR
KRAF03012.1000
KRAF03012.2000
KRAF03012.3000
Bromphenolblau 0,1% in wässriger Lösung
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...