Bromthymolblau Natriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bromthymolblau wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienyliden)-2-(3-brom-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluolsulfonat, 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein Natriumsalz
A17913.09 A17913.18
A17913.09EA 39 EUR
A17913.09 A17913.18
Bromthymolblau Natriumsalz
Bromthymolblau Natriumsalz
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD00077263
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Molecular Weight: 646,37 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077263
CAS-Nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7