Bromthymolblau Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Bromthymolblau wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienyliden)-2-(3-brom-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluolsulfonat, 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein Natriumsalz
38701.AE
38701.AP
38701.AEEA
27.3
EUR
38701.AE
38701.AP
Bromthymolblau Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Bromthymolblau Natriumsalz
CAS No.: 34722-90-2
Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S
Formula Weight: 646.38
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00077263
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Molecular Weight: 646,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |