Bromthymolblau 0,1% in Ethanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB
03118.3000
03118.2000
KRAF03118.3000EA
87.7
EUR
KRAF03118.3000
KRAF03118.2000
Bromthymolblau 0,1% in Ethanol
Bromthymolblau
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Molecular Weight: 624.39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005872 CAS-Nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 13,01430 |