3-Thiophencarbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Thienylcyanid, Thiophen-3-carbonitril, Thiophen-3-carbonsäurenitril, 3-Cyanthiophen, 3-Thiophencarbonsäurenitril
L13115.06
L13115.14
L13115.06EA
54.6
EUR
L13115.06
L13115.14
3-Thiophencarbonitril ≥98%
3-Thiophencarbonitril
Purity: 98%
CAS No.: 1641-09-4
Molecular Formula: C5H3NS
Formula Weight: 109.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5615
Odour: Recognizable
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 107104
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00151852
Formel:
C₅H₃NS Molecular Weight: 109,15 g/mol Siedepunkt: 205 °C Dichte: 1,200 Flammpunkt: 86 °C (186 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151852 CAS-Nummer: 1641-09-4 EINECS: 216-687-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |