3-Thiophencarbonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Thienylcyanid, Thiophen-3-carbonitril, Thiophen-3-carbonsäurenitril, 3-Cyanthiophen, 3-Thiophencarbonsäurenitril
SEW03680.250 SEW03680.1
MAYBSEW03680.250EA 0 EUR
MAYBSEW03680.250 MAYBSEW03680.1
3-Thiophencarbonitril
3-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109.15 g/mol
Siedepunkt: 82
Dichte: 1.1956 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00151852
CAS-Nummer: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III