3-Thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Thienylcyanid, Thiophen-3-carbonitril, Thiophen-3-carbonsäurenitril, 3-Cyanthiophen, 3-Thiophencarbonsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
597449-25G 597449-5G
SIAL597449-25GEA 108 EUR
SIAL597449-25G SIAL597449-5G
3-Thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
3-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109.15 g/mol
Siedepunkt: 82
Dichte: 1.1956 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00151852
CAS-Nummer: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III