Eriochromschwarz T, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalinsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
858390-100G
858390-1KG
858390-500G
858390-100GEA
62.7
EUR
858390-100G
SIAL858390-1KG
SIAL858390-500G
Eriochromschwarz T, Sigma-Aldrich®
Eriochromschwarz T
Formel:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Molecular Weight: 461,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003935 CAS-Nummer: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03702 |