Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure
, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure
, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäure
, Cal-Red®
ACRO157312500EA
978
EUR
ACRO157312500
ACRO157310500
ACRO157310100
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) Indikator-Qualität
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel:
C₂₁H₁₄N₂O₇S Molecular Weight: 438,42 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004078 CAS-Nummer: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark purple to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for chel. det. of Ca) Passes test |
Water | ≤2.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |