, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure Dihydrat, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäure Dihydrat, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H3128-100G H3128-25G H3128-5G
SIALH3128-100GEA 842 EUR
SIALH3128-100G SIALH3128-25G SIALH3128-5G
, Sigma-Aldrich®
Patton-Reeders Reagenz (Calconcarbonsäure Dihydrat)
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S·2H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0