3-Thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Thienylboronsäure, Thiophen-3-boronsäure
345660010 345660050
ACRO345660010EA 31.5 EUR
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiophenboronsäure 97%
3-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127.96 g/mol
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151851
CAS-Nummer: 6165-69-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %