3-Thiophenboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Thienylboronsäure, Thiophen-3-boronsäure
011010-5G 011010-25G
FLUO011010-5GEA 31.1 EUR
FLUO011010-5G FLUO011010-25G
3-Thiophenboronsäure
3-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127.96 g/mol
Schmelzpunkt: 162…164 °C
MDL: MFCD00151851
CAS-Nummer: 6165-69-1