3-Thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Thienylboronsäure, Thiophen-3-boronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
436844-1G 436844-5G
SIAL436844-1GEA 34.4 EUR
SIAL436844-1G SIAL436844-5G
3-Thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127.96 g/mol
Schmelzpunkt: 162…164 °C
MDL: MFCD00151851
CAS-Nummer: 6165-69-1