Methylorange 0,1% in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz

03053.2000 03053.3000 03053.5000 03053.0000
KRAF03053.2000EA 25.5 EUR
KRAF03053.2000 KRAF03053.3000 KRAF03053.5000 KRAF03053.0000
Methylorange 0,1% in wässriger Lösung
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR