Bromkresolpurpur Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bromkresolpurpur wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3-brom-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat, 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
A19082.09 A19082.18
A19082.09EA 40.5 EUR
A19082.09 A19082.18
Bromkresolpurpur Natriumsalz
Bromkresolpurpur Natriumsalz
CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Melting Point: ca 255° dec. MDL No.: MFCD00148896
Formel: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Molecular Weight: 562.21 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 255 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148896
CAS-Nummer: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3