Bromkresolpurpur Natriumsalz, orangenes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Bromkresolpurpur wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3-brom-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat, 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
0215051825 0215051805
ICNA0215051825EA 75.3 EUR
ICNA0215051825 ICNA0215051805
Bromkresolpurpur Natriumsalz, orangenes Pulver
Bromkresolpurpur Natriumsalz
Bromocresol purple sodium salt is typically used as a pH indicator (5,2 - 6,8 : yellow to blue-purple). Used in spectrophotometric determination of serum-albumin.
Soluble in water (80 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) or methyl cellosolve (90 mg/ml).
Formel: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Molecular Weight: 562.21 g/mol
Schmelzpunkt: 255 (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148896
CAS-Nummer: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3