Bromkresolpurpur Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Bromkresolpurpur wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3-brom-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat, 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
M-Clarity™ quality level = MQ200
860891-25G 860891-5G
860891-25GEA 101 EUR
860891-25G 860891-5G
Bromkresolpurpur Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Molecular Weight: 562,21 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148896
CAS-Nummer: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ae99d0ddad367ac12f93884d5b8f055a043d863&vid=d52d7764c82f6e9c25fd1b36b6fd236547dd8c8c&prid=web&clid=SAPDAM