5-Chlor-2-thiophenboronsäure 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-2-thienylboronsäure, 5-Chlorthiophen-2-boronsäure
AC35901.250
AC35901DA
359010010
359010050
MAYBAC35901.250EA
0
EUR
MAYBAC35901.250
MAYBAC35901DA
ACRO359010010
ACRO359010050
5-Chlor-2-thiophenboronsäure 97+%
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₄BClO₂S Molecular Weight: 162,4 g/mol Schmelzpunkt: 136…140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236030 CAS-Nummer: 162607-18-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light green to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.0 to 103.0 % |