2-Acetylphenothiazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methylphenothiazin-2-ylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175226-100G
175226-25G
SIAL175226-100GEA
689
EUR
SIAL175226-100G
SIAL175226-25G
2-Acetylphenothiazin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylphenothiazin
Formel:
C₁₄H₁₁NOS Molecular Weight: 241,31 g/mol |
MDL:
MFCD00005017 CAS-Nummer: 6631-94-3 EINECS: 229-626-4 |