Rhodamin B, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]diethylazaniumchlorid, 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthyliumchlorid
132311000 132315000 132310025
ACRO132311000EA 74.7 EUR
ACRO132311000 ACRO132315000 ACRO132310025
Rhodamin B, rein
Rhodamin B
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Molecular Weight: 479.02 g/mol
Schmelzpunkt: 210…211 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011931
CAS-Nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 549 to 558 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.6
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)