Rhodamin B
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
CAS No.: 81-88-9
Molecular Formula: C28H31ClN2O3
Formula Weight: 479.02
Physical Form: Crystals
Density: 1.31
Appearance: Purple powder/dark green
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 4119648
Merck Reference: 14,8183
MDL No.: MFCD00011931
Suitable for fluorescent labelling
Formel:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zersetzung) Dichte: 1,31 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011931 CAS-Nummer: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Merck Index: 14,8183 |