Natriumalginat, viscosity_very_low
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Algin Natriumsalz, Alginsäure Natriumsalz
A18565.22
A18565.0E
A18565.36
A18565.22EA
41.7
EUR
A18565.22
A18565.0E
A18565.36
Natriumalginat, viscosity_very_low
Natriumalginat
CAS No.: 9005-38-3
Merck Reference: 14,241
MDL No.: MFCD00081310
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 Merck Index: 14,241 |