Natriumalginat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Alginsäure NatriumsalzAlgin Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL180947-250GEA 123 EUR
SIAL180947-250G SIAL180947-500G SIAL180947-100G
Natriumalginat, Sigma-Aldrich®
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3