Blei(II)perchlorat Trihydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead diperchlorate trihydrate
254590250 254592500 254590010
ACRO254590250EA 36.2 EUR
ACRO254590250 ACRO254592500 ACRO254590010
Blei(II)perchlorat Trihydrat 99%
Blei(II)perchlorat Trihydrat
Formel: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Molecular Weight: 460,15 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,6 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149817
CAS-Nummer: 13453-62-8
EINECS: 237-125-7
UN: 1470
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Adhering crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 3 to 5 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %