Erbium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Erbium perchlorate hexahydrate
40576.NA 40576.NC 40576.NE
40576.NAEA 47.1 EUR
40576.NA 40576.NC 40576.NE
Erbium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Erbium(III)perchlorat Hexahydrat
CAS No.: 14692-15-0 Molecular Formula: Er(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 573.70 (465.61anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150232
Formel: Cl₃ErO₁₂·6H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150232
CAS-Nummer: 14692-15-0
EINECS: 237-840-4
UN: 3211
ADR: 5.1,II