Vinylacetat 99+% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäurevinylester

140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 35.6 EUR
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Vinylacetat 99+% stabilisiert
Vinylacetat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008713
CAS-Nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR