2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
006991-5G
006991-25G
006991-10G
006991-50G
FLUO006991-5GEA
45.9
EUR
FLUO006991-5G
FLUO006991-25G
FLUO006991-10G
FLUO006991-50G
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
Formel:
C₈H₃F₅ Molecular Weight: 194,1 g/mol Siedepunkt: 62 °C (1013 hPa) Dichte: 1,4295 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000300 CAS-Nummer: 653-34-9 EINECS: 211-500-5 |